Läs mer
4-Hydroxybenzyl Isothiocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzyl Isothiocyanate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NOS/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-11/h1-4,10H,5H2 |
| Formel vikt | 165.0248 |