Läs mer
4-Hydroxybensylamin, TRC
Produktkod. 30392428
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30392428 100 mg
1 options
Produktkod. 30392428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH809735100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzylamine
CAS 696-60-6
Molekylformel C7H9NO
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-(Aminomethyl)phenol, 4-Hydroxybenzenemethanamine, [(4-Hydroxyphenyl)methyl]amine, NSC 125720, p-Hydroxybenzenemethanamine, p-Hydroxybenzylamine
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H,5,8H2
LEDER NCc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-(aminometyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 123.15
Formel vikt 123.0684