Läs mer
4-Hydroxybenzylidenaceton, 97 %
Produktkod. 11418237
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418237 100 g 100g
11408237 25 g 25g
11428237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17605.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3160-35-8 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
4-hydroxibensylidenaceton används vid syntes av 4-(4-hydroxi-fenyl)-butan-2-on. Denna reaktion behöver reagensen av cyklohexan och AlCl3 och lösningsmedlet CH2Cl2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-hydroxibensylidenaceton används vid syntes av 4-(4-hydroxi-fenyl)-butan-2-on. Denna reaktion behöver reagensen av cyklohexan och AlCl3 och lösningsmedlet CH2Cl2.
Löslighet Optimalt löslig i vattenhaltiga lösningsmedel
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3160-35-8
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00016490
InChI-nyckel OCNIKEFATSKIBE-NSCUHMNNSA-N
Synonym p-hydroxybenzalacetone, 4-hydroxybenzylideneacetone, 4-hydroxybenzal acetone, 4-hydroxycinnamoylmethane, 4-hydroxybenzalacetone, p-hydroxybenzylidene acetone, 4-p-hydroxyphenyl-3-buten-2-one, 4-4-hydroxyphenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-4-hydroxyphenyl, 3-buten-2-one, 4-p-hydroxyphenyl
PubChem CID 796857
LEDER CC(=O)\C=C\C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzylideneacetone
Smältpunkt 106 °C till 111 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2412544
Löslighetsinformation Optimalt löslig i vattenbaserade lösningsmedel.
IUPAC-namn (3E)-4-(4-hydroxifenyl)but-3-en-2-on
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxybenzylideneacetone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzylideneacetone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.