Läs mer
4-Hydroxybensylidenaceton, TRC
Produktkod. 30405010
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30405010 1 g
1 options
Produktkod. 30405010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7147901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzylideneacetone
CAS 3160-35-8
Molekylformel C10H10O2
Kvantitet 1 g
Synonym 4-(p-Hydroxyphenyl)-3-buten-2-one, (4-Hydroxybenzylidene)acetone
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h2-7,12H,1H3/b3-2+
LEDER O=C(C)/C=C/C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn (E)-4-(4-hydroxyfenyl)men-3-en-2-one
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.07