Läs mer
4'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid |
| CAS | 121629-21-8 |
| Molekylformel | C13H10O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4'-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(c1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 3-(4-hydroxyphenyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vikt | 214.063 |