Läs mer
4'-Hydroxybifenyl-4-karboxylsyra, 99 %
Produktkod. 11465047
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465047 10 g 10g
11455047 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21946.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 58574-03-1 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58574-03-1
Molekylformel C13H10O3
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD00059078
InChI-nyckel JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-4-hydroxyphenyl benzoic acid, 4'-hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxy-4'-biphenylcarboxylic acid, 4'-hydroxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy, chembl90522, 4'-hydroxy 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 301556
IUPAC-namn 4-(4-hydroxifenyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Smältpunkt 292 °C till 295 °C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 214.22
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-4'-biphenylcarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxy-4'-biphenylcarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.