Läs mer
4-Hydroxybut-2-ynoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybut-2-ynoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,3H2,(H,6,7) |
| Formel vikt | 100.016 |