Läs mer
4-Hydroxybutanesulfonate Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybutanesulfonate sodium salt |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S.Na/c5-3-1-2-4-9(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 176.0119 |