Läs mer
4-Hydroxybutyl acrylate, 95%, stab. with ca 500ppm 4-methoxyphenol
Produktkod. 11377546
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377546 5 g 5g
11387546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11097.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2478-10-6 | C7H16ClNO2S | 213.72 g/mol
4-hydroxibutylakrylat används i färg- och beläggningsmaterial (utmärkt repbeständighet, mekaniska egenskaper och sura regnbeständighet), tryckkänsliga lim, UV/EB-härdbar sammansättning, vattenburna beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-Hydroxybutylakrylat används i färg- och beläggningsmaterial (utmärkt repbeständighet, mekaniska egenskaper
och motståndskraft mot surt regn), tryckkänsliga lim, UV/EB-härdbar sammansättning, vattenburna beläggningar.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2478-10-6
MDL-nummer MFCD00010261
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybutyl acrylate
Namnnotering stabilized with ≈500ppm 4-methoxyphenol
Smältpunkt -112°C
Densitet 1.041
Kokpunkt ∼230°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C7H12O3
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1756545
Synonym 4-hydroxybutyl acrylate, acrylic acid 4-hydroxybutyl ester, hydroxybutyl acrylate, 1,4-butanediol monoacrylate, 2-propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester, unii-4o2a4het1x, 4o2a4het1x, hydroxybutylacrylate, 4-hydroxybutylacrylate, 4-hydroxy-butyl acrylate
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
InChI-nyckel NDWUBGAGUCISDV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC(=O)OCCCCO
IUPAC-namn 4-hydroxibutylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 144.17
PubChem CID 75588
Formel vikt 144.17
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.