Läs mer
4-hydroxysmörsyrametylester (>80 %), TRC
Produktkod. 30005852
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005852 500 mg
30005735 1 g
17900915 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005852 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH833030500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 925-57-5
Molekylformel C5 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
Synonym Butanoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, Butyric acid, 4-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 4-Hydroxybutyric acid methyl ester, Methyl 4-hydroxybutanoate, Methyl 4-hydroxybutyrate, Methyl γ-hydroxybutyrate
IUPAC-namn Metyl 4-hydroxybutanoat
LEDER COC(=O)CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybutyric Acid Methyl Ester
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
Formel vikt 118.063