Läs mer
4-hydroxykarbazeran, TRC
Produktkod. 30004181
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004181 10 mg
30011310 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004181 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH88412510MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96724-43-5
Molekylformel C18H24N4O5
Molekylvikt (g/mol) 376.41
Synonym 1-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-oxo-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl Ester Ethylcarbamic Acid
IUPAC-namn 1-(6,7-dimetoxi-4-oxo-3,4-dihydroftalazin-1-yl) piperidin-4-yl etylkarbamat
LEDER CCNC(=O)OC1CCN(CC1)C2=NNC(=O)C3=CC(=C(C=C32)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxycarbazeran
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O5/c1-4-19-18(24)27-11-5-7-22(8-6-11)16-12-9-14(25-2)15(26-3)10-13(12)17(23)21-20-16/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,19,24)(H,21,23)
Formel vikt 376.17
Procent renhet >95%