Läs mer
4-hydroxykalkon, 97 %
Produktkod. 11418186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418186 5 g 5g
11428186 25 g 25g
11438186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15307.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20426-12-4 | C15H12O2 | 224,26 g/mol
4-Hydroxychalcone används som anti-angiogenes, antineoplastisk. Det används också som organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Hydroxychalcone används som anti-angiogenes, antineoplastisk. Det används också som organiska mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20426-12-4
Molekylformel C15H12O2
Molekylvikt (g/mol) 224.26
MDL-nummer MFCD00016488
InChI-nyckel PWWCDTYUYPOAIU-DHZHZOJOSA-N
Synonym 4-hydroxychalcone, 4-hydroxy chalcone, 2e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, unii-jo97q47vbu, jo97q47vbu, 3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 3-4-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, ccris 2228
PubChem CID 5282361
ChEBI CHEBI:34423
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxifenyl)-1-fenylprop-2-en-1-on
LEDER OC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxychalcone
Smältpunkt 183°C to 185°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2049155
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 224.26
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxychalcone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxychalcone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.