Läs mer
4'-Hydroxychalcone, 97 %
Produktkod. 11469802
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469802 25 g 25g
11459802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469802 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10838.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 2657-25-2 | C15H12O2 | 224,259 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2657-25-2
Molekylformel C15H12O2
Molekylvikt (g/mol) 224.259
MDL-nummer MFCD00016484
InChI-nyckel UAHGNXFYLAJDIN-IZZDOVSWSA-N
Synonym 4'-hydroxychalcone, chalcone, 4'-hydroxy, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 2e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, p-cinnamoylphenol, 2-benzal-4'-hydroxyacetophenone, hydroxychalcone, 4', 2-propen-1-one, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl, unii-2k338k8uoa, e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5282362
ChEBI CHEBI:34360
IUPAC-namn (E)-1-(4-hydroxifenyl)-3-fenylprop-2-en-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxychalcone
Smältpunkt 175 °C till 177 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2049150
Formel vikt 224.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.