Läs mer
4-Hydroxychlorpropham, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxychlorpropham |
| CAS | 28705-96-6 |
| Molekylformel | C10 H12 Cl N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4'-Hydroxychlorpropham, Isopropyl N-(3-Chloro-4-hydroxy-phenyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO3/c1-6(2)15-10(14)12-7-3-4-9(13)8(11)5-7/h3-6,13H,1-2H3,(H,12,14) |
| LEDER | CC(C)OC(=O)Nc1ccc(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl N-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.66 |
| Formel vikt | 229.051 |