Läs mer
4-Hydroxychrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxychrysene |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O/c19-17-7-3-5-13-9-10-15-14-6-2-1-4-12(14)8-11-16(15)18(13)17/h1-11,19H |
| Formel vikt | 244.0888 |