Läs mer
4-Hydroxykumarin, 98+%
Produktkod. 11496997
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496997 100 g 100g
11407007 500 g 500g
11417007 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14394.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1076-38-6 | C9H6O3 | 162,14 g/mol
4-Hydroxikumarin är involverad i annuleringsreaktioner, på grund av den relativt höga surheten hos CH-bindningen i 3-positionen: en trekomponentreaktion med isocyanider och dialkylacetylendikarboxylater ger annullerade 4H-pyraner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-hydroxikumarin är involverad i annuleringsreaktioner, på grund av den relativt höga surheten hos CH-bindningen i 3-positionen: en trekomponentreaktion med isocyanider och dialkylacetylendikarboxylater ger annullerade 4H-pyraner.
Löslighet
Löslig i etanol och dimetylformamid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1076-38-6
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00006856
InChI-nyckel OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
PubChem CID 54682930
ChEBI CHEBI:40070
IUPAC-namn 4-hydroxikromen-2-on
LEDER OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxycoumarin
Smältpunkt ∼213 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 129768
Löslighetsinformation Löslig i etanol och dimetylformamid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 162.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.