Läs mer
4-hydroxykumarin, LoGiCal
Produktkod. 30458582
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458582 10 mg
1 options
Produktkod. 30458582 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0732.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxycoumarin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one (4-Hydroxycoumarin), Warfarin Sodium Imp. B (EP), Warfarin Imp. B (EP), 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889, Warfarin Sodium Impurity B, Warfarin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
IUPAC-namn 4-hydroxychromen-2-ett
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 162,0317 g/mol