Läs mer
4-hydroxicyklohexanon etylenacetal, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483347
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483347 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15483347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26037.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22428-87-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxycyclohexanone ethylene acetal
CAS 22428-87-1
Molekylformel C8H14O3
Brytningsindex 1.488
MDL-nummer MFCD00067003
Kvantitet 1 g
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-ol, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-ol, 4-hydroxycyclohexanone ethylene acetal, 4-hydroxycyclohexanone monoethylene ketal, 8-hydroxy-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, pubchem20110, acmc-1chv5, 4,4-ethylenedioxycyclohexanol
InChI-nyckel HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1CCC2(CC1)OCCO2
IUPAC-namn 1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 158.20
PubChem CID 567352
Formel vikt 158.19
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.