Läs mer
4'-Hydroxydiklofenak, Mikromol™
Produktkod. 30050104
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050104 25 mg
1 options
Produktkod. 30050104 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0006.230025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4'-Hydroxydiklofenak
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxydiclofenac
CAS 64118-84-9
Analyt- eller komponentnamn 4'-Hydroxydiclofenac
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H11 Cl2 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]-, 2-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzeneacetic acid, Diclofenac-4-hydroxy
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
LEDER OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
IUPAC-namn 2-[2-(2,6-diklor-4-hydroxyanilino)fenyl]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 312.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 311,0116 g/mol