Läs mer
4-Hydroxydifenylamin, 98 %
Produktkod. 11369555
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369555 50 g 50g
11359555 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369555 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18945.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.18 SEK
    2747.65 SEK / 50g
    Save 312.53 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-37-2 | C12H11NO | 185,226 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-37-2
Molekylformel C12H11NO
Molekylvikt (g/mol) 185.226
MDL-nummer MFCD00020142
InChI-nyckel JTTMYKSFKOOQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxydiphenylamine, 4-phenylamino phenol, p-anilinophenol, phenol, 4-phenylamino, p-hydroxydiphenylamine, p-oxydiphenylamine, phenyl-p-aminophenol, n-phenyl-p-aminophenol, 4-phenylaminophenol, p-hydroxydifenylamin
PubChem CID 31208
IUPAC-namn 4-anilinofenol
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxydiphenylamine
Smältpunkt 66 °C till 71 °C
Kokpunkt 215 °C till 218 °C (12 mmHg)
Flampunkt 209 °C (408 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
Beilstein 511942
Formel vikt 185.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.