Läs mer
4-hydroxydifenylamin, TRC
Produktkod. 30407948
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30407948 100 mg
1 options
Produktkod. 30407948 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH941750100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxydiphenylamine
CAS 122-37-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12H11NO
Kvantitet 100 mg
Synonym p-Hydroxydiphenylamine, Phenol, 4-(phenylamino)-, Phenol, p-anilino- (8CI), 4-(Phenylamino)phenol, 4-Anilinophenol, 4-Hydroxydiphenylamine, N-(4-Hydroxyphenyl)aniline, N-Phenyl-p-aminophenol, NSC 1543, VTI 1, VTI 1 (phenol), p-(Phenylamino)phenol, p-Anilinophenol, p-Hydroxydiphenylamine, p-Hydroxyldiphenylamine, p-Oxydiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-14H
LEDER OC1=CC=C(C=C1)NC=2C=CC=CC2
IUPAC-namn 4-anilinofenol
Molekylvikt (g/mol) 185.22
Formel vikt 185.0841