Läs mer
4-Hydroxyestr-4-ene-3,17-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxyestr-4-ene-3,17-dione |
| CAS | 76251-16-6 |
| Molekylformel | C18 H24 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (8R,9S,10R,13S,14S)-4-Hydroxy-13-methyl-7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17(2H,6H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h10-12,14,21H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12-,14+,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S)-4-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.381 |
| Formel vikt | 288.173 |