Läs mer
4'-Hydroxyflavanon, TRC
Produktkod. 30405837
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405837 25 mg
30390858 250 mg
30395424 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94244325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6515-37-3
Molekylformel C15 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 240.25
Synonym (±)-4'-Hydroxyflavanone
IUPAC-namn 2-(4-hydroxyfenyl)kroman-4-ett
LEDER Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3ccccc3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxyflavanone
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O3/c16-11-7-5-10(6-8-11)15-9-13(17)12-3-1-2-4-14(12)18-15/h1-8,15-16H,9H2
Formel vikt 240.0786