Läs mer
4-Hydroxyhippuric Acid, TRC
Produktkod. 30005706
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005706 1 g
30009554 25 mg
30003636 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005706 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8278101G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2482-25-9
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.17
Synonym N-(4-Hydroxybenzoyl)glycine, 4-Hydroxybenzoylglycine, N-(p-Hydroxybenzoyl)glycine, p-Hydroxyhippuric Acid
IUPAC-namn 2-[(4-hydroxybenzoyl)amino]acetic acid
LEDER OC(=O)CNC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyhippuric Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-6(2-4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Formel vikt 195.0532