Läs mer
4-Hydroxyindole-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15469828
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469828 1 g 1g
15479828 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63236.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40990-52-1
Molekylformel C9H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 177.159
MDL-nummer MFCD04973988
InChI-nyckel TXZOAKBAZXCPGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-indolecarboxylic acid, 4-hydroxyindole-6-carboxylic acid, 1h-indole-6-carboxylic acid, 4-hydroxy
PubChem CID 22742930
IUPAC-namn 4-hydroxy-1H-indole-6-carboxylic acid
LEDER C1=CNC2=C1C(=CC(=C2)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyindole-6-carboxylic acid
Färg Brown
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid