Läs mer
4-Hydroxyindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Indol-4-ol |
| CAS | 2380-94-1 |
| Molekylformel | C8 H7 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1H-Indol-4-ol, Pindolol Imp. E (EP), 4-Hydroxyindole |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H |
| LEDER | Oc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-namn | 1H-indol-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vikt | 133.0528 |