missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxyisovaleric Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxyisovaleric Acid Sodium Salt |
| CAS | 112895-77-9 |
| Molekylformel | C5H9NaO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-methyl-butanoic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3.Na/c1-4(3-6)2-5(7)8;/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na].O=C(O)CC(C)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?