Läs mer
4-Hydroxyisovaleric Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxyisovaleric Acid Sodium Salt |
| CAS | 112895-77-9 |
| Molekylformel | C5H9NaO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-methyl-butanoic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3.Na/c1-4(3-6)2-5(7)8;/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na].O=C(O)CC(C)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.11 |