Läs mer
4-Hydroxymandelic Acid Monohydrate, TRC
Produktkod. 30401057
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401057 25 g
30391352 2.5 g
30400039 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30401057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94435525G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 184901-84-6
Molekylformel C8H8O4 . H2O
Molekylvikt (g/mol) 186.16
Synonym alpha,4-Dihydroxybenzeneacetic Acid
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid;hydrate
LEDER O.OC(C(=O)O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxymandelic Acid Monohydrate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O4.H2O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12;/h1-4,7,9-10H,(H,11,12);1H2
Formel vikt 186.0528