Läs mer
4-Hydroxymelatonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxymelatonin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-6-5-9-7-15-10-3-4-11(18-2)13(17)12(9)10/h3-4,7,15,17H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16) |
| Formel vikt | 248.1161 |
| Procent renhet | >95% |