Läs mer
4-Hydroxymephenytoin, MedChemExpress
Produktkod. 16492668
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16492668 5 mg
1 options
Produktkod. 16492668 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW008772
MedChemExpress 4-Hydroxymephenytoin is a metabolism of an antiepileptic drug mephenytoin, which is used as a CYP2C19 substrate.
4-Hydroxymephenytoin is a metabolism of an antiepileptic drug mephenytoin, which is used as a CYP2C19 substrate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxymephenytoin
CAS 61837-65-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H14N2O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (426.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C)C(C(C2=CC=C(O)C=C2)(CC)N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 234.25
Formel vikt 234.25
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder