Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Hydroxymercury)benzoic acid sodium salt |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | >300°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (ex Hg) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 16, 969 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-(Hydroxymercury)benzoic acid sodium salt
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.