Läs mer
4-(Hydroxymercury)benzoic Acid Sodium Salt, 98%
Produktkod. 10576592 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10576592 1 g Glass bottle 1g
10321781 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Produktkod. 10576592 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
CAS: 138-85-2 | C7H5HgNaO3 | 360.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-85-2
Molekylformel C7H5HgNaO3
Molekylvikt (g/mol) 360.69
MDL-nummer MFCD00002527
InChI-nyckel BERBQUNVJGVZCX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-carboxylatophenyl mercury hydrate, sodium hydrate p-mercuribenzoate
PubChem CID 23667696
IUPAC-namn sodium;(4-carboxylatophenyl)mercury;hydrate
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])[Hg].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Hydroxymercury)benzoic acid sodium salt
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (ex Hg)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Beilstein 16, 969
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
Formel vikt 360.69
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Hydroxymercury)benzoic acid sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.