Läs mer
4-(hydroximetyl)-1,3-dioxolan-2-on, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10491050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10491050 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10491050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436170250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 931-40-8 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Hydroxymethyl)-1, 3-dioxolan-2-one
CAS 931-40-8
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4000g/mL, 1.4
Elementaranalys 36.6 to 44.7% C, 4.6 to 5.6% H, 48.8 to 59.6% O
Kokpunkt 142.5°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H6O4
Brytningsindex 1.4597
MDL-nummer MFCD00085561
Kvantitet 25 g
Synonym 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2-one, glycerol carbonate, hydroxymethyl dioxolanone, glycerol 1,2-carbonate, 1,3-dioxolan-2-one, 4-hydroxymethyl, 1,3-dioxolan-2-one,4-hydroxymethyl, glycerin carbonate, glycerol1,2-carbonate, 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2-on
InChI-nyckel JFMGYULNQJPJCY-UHFFFAOYNA-N
LEDER OCC1COC(=O)O1
IUPAC-namn 4-(hydroximetyl)-1,3-dioxolan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 118.09
PubChem CID 97944
Formel vikt 118.09
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.