Läs mer
4-(Hydroxymetyl)-2-jodofenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol |
| CAS | 197230-74-3 |
| Molekylformel | C7H7IO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-iodo-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7IO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2 |
| LEDER | IC1=CC(CO)=CC=C1O |
| IUPAC-namn | 4-(hydroxymetyl)-2-jodofenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.03 |
| Formel vikt | 249.95 |