Läs mer
4-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-5(8)6-2-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8) |
| Formel vikt | 115.0633 |