Läs mer
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one |
| CAS | 91526-18-0 |
| Molekylformel | C5 H6 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Azilsartan Impurity 21 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(CO)OC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 4-(hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.1 |
| Formel vikt | 130.0266 |