Läs mer
4-Hydroxymethyl-5-methylimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxymethyl-5-methylimidazole |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c1-4-5(2-8)7-3-6-4/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7) |
| Formel vikt | 112.064 |