Läs mer
4-(hydroximetyl)bensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358196
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358196 1 g 1g
11368196 5 g 5g
11378196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15194.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59016-93-2 | C7H9BO3 | 151.956 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59016-93-2
Molekylformel C7H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 151.956
MDL-nummer MFCD00792672
InChI-nyckel PZRPBPMLSSNFOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl phenylboronic acid, 4-hydroxymethyl benzeneboronic acid, 4-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 4-hydroxymethylphenyl boronic acid, 4-hydroxymethylphenylboronic acid, 4-boronobenzyl alcohol, p-hydroxymethyl phenylboronic acid, 4-hydroxymethyl phenyl boranediol
PubChem CID 2734706
IUPAC-namn [4-(hydroximetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)CO)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt ∼280°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2831413
Formel vikt 151.96
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.