Läs mer
4-(hydroximetyl)bensenboronsyra pinakolester, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428007 5 g 5g
15418007 1 g 1g
15419175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51123.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 302348-51-2 | C13H19BO3 | 234.102 g/mol
4-(hydroximetyl)bensenboronsyra pinakolester används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(hydroximetyl)bensenboronsyra pinakolester används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302348-51-2
Molekylformel C13H19BO3
Molekylvikt (g/mol) 234.102
MDL-nummer MFCD09837617
InChI-nyckel GZZBZWITJNATOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 4-hydroxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 4-hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxymethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-hydroxymethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzenemethanol, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl alcohol, amtb135
PubChem CID 11402050
IUPAC-namn [4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metanol
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 234.1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.