Läs mer
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid, 98+%
Produktkod. p-7026267
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11499717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22183.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3006-96-0 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3006-96-0
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00017598
InChI-nyckel WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxythylbenzoic acid, unii-9z28l8sthd, hmba linker, 4-hydroxymethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxymethyl, p-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxymethyl benzoicacid, 9z28l8sthd
PubChem CID 76360
IUPAC-namn 4-(hydroximetyl)bensoesyra
LEDER OCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Smältpunkt 179°C to 183°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 2690023
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.