Läs mer
4-(Hydroxymetyl)bensylmetanetiosulfonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Hydroxymethyl)benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 887406-47-5 |
| Molekylformel | C9 H12 O3 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3S2/c1-14(11,12)13-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5,10H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCc1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-(metylsulfonylsulfanylmetyl)fenyl]metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.32 |
| Formel vikt | 232.0228 |