Läs mer
4-(hydroximetyl)imidazolhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10643372 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10643372 5 g Glasflaska 5g
10327861 1 g Glasflaska 1g
10095813 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10643372 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204870050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-03-2027
Kemiska identifierare
CAS 32673-41-9
Molekylformel C4H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 134.56
MDL-nummer MFCD00012697
InChI-nyckel WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride
PubChem CID 122926
IUPAC-namn lH-imidazol-5-ylmetanol;hydroklorid
LEDER Cl.OCC1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 110 °C till 112 °C
Färg Beige till gul eller brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 23, I, 103
Formel vikt 134.57
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.