Läs mer
4-hydroxymetylpendimethalin, TRC
Produktkod. 30405318
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405318 250 mg
30391658 25 mg
30393727 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH594060250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56750-76-6
Molekylformel C13 H19 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 297.31
Synonym 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)pendimethalin, 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol, α4-Hydroxypendimethalin
IUPAC-namn [2-metyl-3,5-dinitro-4-(pentan-3-ylamino)fenyl]metanol
LEDER CCC(CC)Nc1c(cc(CO)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pendimethalin-4-hydroxymethyl
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O5/c1-4-10(5-2)14-12-11(15(18)19)6-9(7-17)8(3)13(12)16(20)21/h6,10,14,17H,4-5,7H2,1-3H3
Formel vikt 297.1325