Läs mer
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11985131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11985131 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11985131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441900050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
CAS 68858-21-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 107°C to 112°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Molekylformel C9H10O4
Kvantitet 5 g
Synonym 4-hydroxymethyl phenoxyacetic acid, 4-hydroxymethylphenoxyacetic acid, 2-4-hydroxymethyl phenoxy acetic acid, hmp linker, p-hydroxymethyl phenoxyacetic acid, 4-hydroxymethyl-phenoxy acetic acid
InChI-nyckel VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)OCC(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 182.18
PubChem CID 194291
Formel vikt 182.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.