Läs mer
4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid, 97%
Produktkod. 11431810
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431810 1 g 1g
11441810 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431810 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27531.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 73401-74-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73401-74-8
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00065692
InChI-nyckel FWZBPBKAANKOJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl phenylacetic acid, 2-4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethylphenylacetic acid, benzeneacetic acid,4-hydroxymethyl, benzeneacetic acid, 4-hydroxymethyl, ambotzrl-1037, pubchem19630, acmc-1bl5i
PubChem CID 3283498
IUPAC-namn 2-[4-(hydroximetyl)fenyl]ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 131°C to 134°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.