Läs mer
4-(Hydroxymethyl)pyridine, 99%
Produktkod. 10625992 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10625992 25 g Glass bottle 25g
10113800 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10625992 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166110250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 586-95-8 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-95-8
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00006442
InChI-nyckel PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol
PubChem CID 11472
IUPAC-namn pyridin-4-ylmethanol
LEDER OCC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Hydroxymethyl)pyridine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 52°C to 53°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 107°C to 110°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 148°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (C5H4N)CH2OH
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 109.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Hydroxymethyl)pyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.