Läs mer
4-(hydroxymetyl)tetrahydropyran, 98 %
Produktkod. 15431849
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431849 1 g 1g
15451849 250 mg 250mg
15441849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64568.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14774-37-9 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Används som reagens vid identifiering och optimering av pteridinon Toll-like receptor 7 agonister, som kan användas för oral behandling av viral hepatit. 4-(Hydroximetyl)tetrahydropyran är också ett utgångsmaterial för [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon som är ett läkemedel som fungerar som CB2 cannabinoidreceptoragonist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som reagens vid identifiering och optimering av pteridinon Toll-liknande receptor 7-agonister, som kan användas för oral behandling av viral hepatit. 4-(Hydroximetyl)tetrahydropyran är också ett utgångsmaterial för [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon som är ett läkemedel som fungerar som CB2 cannabinoidreceptoragonist.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14774-37-9
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00457804
InChI-nyckel YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
PubChem CID 2773573
LEDER OCC1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Kokpunkt 111°C to 115°C (15 mmHg)
Flampunkt 61°C (142°F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 1 g
Beilstein 103069
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn oxan-4-ylmetanol
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.