Läs mer
4-hydroximetylbensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11945081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11945081 1 g Glasflaska 1g
11955081 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11945081 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 394340010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3006-96-0 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3006-96-0
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00017598
InChI-nyckel WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxythylbenzoic acid, unii-9z28l8sthd, hmba linker, 4-hydroxymethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxymethyl, p-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxymethyl benzoicacid, 9z28l8sthd
PubChem CID 76360
IUPAC-namn 4-(hydroximetyl)bensoesyra
LEDER OCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxymethylbenzoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 182.0°C to 184.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel COOHC6H4CH2OH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Coarse Fibers
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxymethylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.