Läs mer
4-Hydroxymidazolam, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Beskrivning
4-Hydroxymidazolam, 1mg/ml in Acetonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Midazolam |
| CAS | 59468-85-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Hydroxy Midazolam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H13 Cl F N3 O |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | 4 H-Imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl- (9 CI, ACI), 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol (ACI), 4-Hydroxymidazolam |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cc1ncc2C(O)N=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol |
| Visa mer |